Print…
Tiglic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138970250 138971000 138975000
ACRO138970250EA 27.9 EUR
ACRO138970250 ACRO138971000 ACRO138975000
Tiglic acid 98%
Tiglic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066864
Número CAS: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %