5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B25731.03
B25731.06
B25731.03EA
103
EUR
B25731.03
B25731.06
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 436799-32-5
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Melting Point: 39-40°
Boiling Point: 76-78°/18mm
MDL No.: MFCD06657686
Fórmula:
C₆H₃BrF₃N Ponto de ebulição: 76…78 °C (18 mmHg) Ponto de Fusão: 39…40 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06657686 Número CAS: 436799-32-5 |