Print…
Metanolato de lítio 1 mol/l em metanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Lithium methanolate, Lithium methylate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
408794-100ML 408794-800ML
SIAL408794-100MLEA 237 EUR
SIAL408794-100ML SIAL408794-800ML
Metanolato de lítio 1 mol/l em metanol, Sigma-Aldrich®
Metanolato de lítio
Fórmula: CH₃LiO
Peso Molecular: 37.98 g/mol
Ponto de ebulição: 64.6
Número MDL : MFCD00036357
Número CAS: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
UN: 3274
ADR: 3 II