Print…
Hidroxipropilmetilcelulose (Hypromellose), M.W. ~10,000, 6 cP, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
423238-100G 423238-25G
SIAL423238-100GEA 164 EUR
SIAL423238-100G SIAL423238-25G
Hidroxipropilmetilcelulose (Hypromellose), M.W. ~10,000, 6 cP, Sigma-Aldrich®
Hydroxypropylmethylcellulose
Fórmula: C₃H₈O₂·xCH₄O
Número MDL : MFCD00131360
Número CAS: 9004-65-3