Print…
Hidroxipropilmetilcelulose (Hypromellose), 4,100 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H7509-100G H7509-250G H7509-25G
SIALH7509-100GEA 325 EUR
SIALH7509-100G SIALH7509-250G SIALH7509-25G
Hidroxipropilmetilcelulose (Hypromellose), 4,100 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Hydroxypropylmethylcellulose
Fórmula: C₃H₈O₂·xCH₄O
Número MDL : MFCD00131360
Número CAS: 9004-65-3