Print…
Hidroxipropilmetilcelulose (Hypromellose), 4,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H3785-100G H3785-250G H3785-25G
SIALH3785-100GEA 664 EUR
SIALH3785-100G SIALH3785-250G SIALH3785-25G
Hidroxipropilmetilcelulose (Hypromellose), 4,000 mPa.s (2% in H2O), Sigma-Aldrich®
Hydroxypropylmethylcellulose
Fórmula: C₃H₈O₂·xCH₄O
Número MDL : MFCD00131360
Número CAS: 9004-65-3