Print…
Hidroxipropilcelulose, M.W. 370000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
191892-100G 191892-250G 191892-5G
SIAL191892-100GEA 186 EUR
SIAL191892-100G SIAL191892-250G SIAL191892-5G
Hidroxipropilcelulose, M.W. 370000, Sigma-Aldrich®
Hydroxypropyl cellulose
Número MDL : MFCD00132688
Número CAS: 9004-64-2