Print…
Hidroxipropilcelulose, M.W. 1000000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
191906-100G 191906-250G
SIAL191906-100GEA 165 EUR
SIAL191906-100G SIAL191906-250G
Hidroxipropilcelulose, M.W. 1000000, Sigma-Aldrich®
Hydroxypropyl cellulose
Número MDL : MFCD00132688
Número CAS: 9004-64-2