Print…

Hidroxipropilcelulose, M.W. 100000, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck


Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

191884-100G 191884-250G 191884-5G
SIAL191884-100GEA 230 EUR
SIAL191884-100G SIAL191884-250G SIAL191884-5G
Hidroxipropilcelulose, M.W. 100000, Sigma-Aldrich®
Hydroxypropyl cellulose
Número MDL : MFCD00132688
Número CAS: 9004-64-2

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR