Print…
Hidroxietil celulose, M.W. 1300000, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
434981-1KG 434981-250G
SIAL434981-1KGEA 186 EUR
SIAL434981-1KG SIAL434981-250G
Hidroxietil celulose, M.W. 1300000, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylcellulose
Número MDL : MFCD00072770
Número CAS: 9004-62-0