Print…
Hidroxietil celulose, 80 - 125 mPa.s (2% in H₂0, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
54290-100G 54290-500G
SIAL54290-100GEA 50.6 EUR
SIAL54290-100G SIAL54290-500G
Hidroxietil celulose, 80 - 125 mPa.s (2% in H₂0, 20 °C), Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyethylcellulose
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00072770
Número CAS: 9004-62-0