Print…
2,4'-Bipyridyl ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Bipyridine, 2,4'-Bipyridine
H27366.MD H27366.03
H27366.MDEA 101 EUR
H27366.MD H27366.03
2,4'-Bipyridyl ≥97%
2,4'-Bipyridyl
Purity: 97% CAS No.: 581-47-5 Molecular Formula: C10H8N2 Formula Weight: 156.19 Melting Point: 59-63° Boiling Point: 281° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006217
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Ponto de ebulição: 281 °C
Ponto de Fusão: 59…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006217
Número CAS: 581-47-5
EINECS: 209-467-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III