Print…
Nonidet® P 40 Substituto(NP-40)
Fornecedor: G Biosciences
Atenção
786-511 786-512
786-511EA 490 EUR
786-511 786-512
Nonidet® P 40 Substituto(NP-40)
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132851
Número CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6