Print…
Nonidet® P 40 Substituto(NP-40), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Atenção
492016-100 492016-1000 492016-500
492016-100EA 121 EUR
492016-100 492016-1000 492016-500
Nonidet® P 40 Substituto(NP-40), Millipore®
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132851
Número CAS: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6