Erbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40092.06
40092.09
40092.18
40092.06EA
61.1
EUR
40092.06
40092.09
40092.18
Erbium(III) sulphate octahydrate ≥99.9%
Erbium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 10031-52-4
Molecular Formula: Er2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 766.82 (622.70anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 3.205
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00149696
Fórmula:
Er₂O₁₂S₃·8H₂O Ponto de Fusão: Dec. Densidade: 3,205 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149696 Número CAS: 10031-52-4 EINECS: 236-779-0 |