8-Aminooctan-1-ol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A1522-1G
A1522-5G
TCIAA1522-1GEA
94
EUR
TCIAA1522-1G
TCIAA1522-5G
8-Aminooctan-1-ol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 65.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |