Print…
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoic acid, H-Tle-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
269107-25G 269107-5G
SIAL269107-25GEA 244 EUR
SIAL269107-25G SIAL269107-5G
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH), Sigma-Aldrich®
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD00064218
Número CAS: 20859-02-3