Print…
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13707.03 L13707.06 L13707.14
L13707.03EA 71.7 EUR
L13707.03 L13707.06 L13707.14
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH) ≥99%
L-(-)-tert-Leucine (H-Tle-OH)
Purity: 99% CAS No.: 20859-02-3 Molecular Formula: C6H13NO2 Formula Weight: 131.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1721824
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064218
Número CAS: 20859-02-3
EINECS: 424-750-7