Print…
Cyclopentylacetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
154870100 154870250
ACRO154870100EA 77.3 EUR
ACRO154870100 ACRO154870250
Cyclopentylacetic acid 97%
Cyclopentylacetic acid
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 133…134 °C (23 mmHg)
Densidade: 1,02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001387
Número CAS: 1123-00-8
EINECS: 214-368-7
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure