Print…
Glutaryl dichloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Glutaryl chloride, Glutaryl dichloride, Glutaroyl dichloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
G4608-100G G4608-25G
SIALG4608-100GEA 345 EUR
SIALG4608-100G SIALG4608-25G
Glutaryl dichloride, Sigma-Aldrich®
Glutaryl dichloride
Fórmula: C₅H₆Cl₂O₂
Número MDL : MFCD00000755
Número CAS: 2873-74-7
EINECS: 220-711-1