Print…
Glutaryl dichloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Glutaryl chloride, Glutaryl dichloride, Glutaroyl dichloride
119990250 119991000
ACRO119990250EA 54 EUR
ACRO119990250 ACRO119991000
Glutaryl dichloride 97%
Glutaryl dichloride
Fórmula: C₅H₆Cl₂O₂
Densidade: 1,324 g/cm³
Ponto de Inflamação: 106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000755
Número CAS: 2873-74-7
EINECS: 220-711-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to red-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %