Print…
Cetrimonium chloride 50% em 2-propanol 60% (v/v)/água 40% (v/v) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14087.0100 8.14087.1000
8.14087.0100EA 29 EUR
8.14087.0100 8.14087.1000
Cetrimonium chloride 50% em 2-propanol 60% (v/v)/água 40% (v/v) para síntese, Sigma-Aldrich®
Cetrimonium chloride
Fórmula: C₁₉H₄₂ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011773
Número CAS: 112-02-7
EINECS: 203-928-6
UN: 2924
ADR: 3 (8),II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 80 - 90 °C
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3778 (20 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride