Print…
Cloreto de didecildimetilamónio 50% em 2-propanol 40% (v/v)/água 60% (v/v) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14364.0100 8.14364.1000
8.14364.0100EA 33.7 EUR
8.14364.0100 8.14364.1000
Cloreto de didecildimetilamónio 50% em 2-propanol 40% (v/v)/água 60% (v/v) para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de didecildimetilamónio
Fórmula: C₂₂H₄₈ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066262
Número CAS: 7173-51-5
EINECS: 230-525-2
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 88 °C (1013 hPa)
Flash Point 29 °C
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 - 8.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)