Print…
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC8845-25G PC8845-100G
APOSPC8845-25GEA 58 EUR
APOSPC8845-25G APOSPC8845-100G
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₂Br₂FN
Número MDL : MFCD07368619
Número CAS: 473596-07-5