Print…
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D2779-10G D2779-50G
SIALD2779-10GEA 311 EUR
SIALD2779-10G SIALD2779-50G
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA), Sigma-Aldrich®
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA)
Fórmula: C₃₈H₈₀BrN
Número MDL : MFCD00041975
Número CAS: 3700-67-2
EINECS: 223-037-6