Print…
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA) 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
408260250 408260050 408261000
ACRO408260250EA 252 EUR
ACRO408260250 ACRO408260050 ACRO408261000
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA) 99+%
Dimethyldioctadecylammonium bromide (DDA)
Fórmula: C₃₈H₈₀BrN
Ponto de Fusão: 151…157 °C
Densidade: 1,047 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041975
Número CAS: 3700-67-2
EINECS: 223-037-6
Encomendar
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥150 °C clear point
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
TLC ≥99.0 %