Print…
Brometo de cetildimetiletilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18424.0100 8.18424.9025
8.18424.0100EA 68.9 EUR
8.18424.0100 8.18424.9025
Brometo de cetildimetiletilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Cetyldimethylethylammonium bromide
Fórmula: C₂₀H₄₄BrN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011774
Número CAS: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point 178 - 186 °C
Molar Mass 378.47 g/mol