Print…
Brometo de cetildimetiletilamônio 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethylhexadecyldimethylammonium Bromide, Hexadecylethyldimethylammonium bromide, Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
211871000 211875000
ACRO211871000EA 68.8 EUR
ACRO211871000 ACRO211875000
Brometo de cetildimetiletilamônio 99%
Cetyldimethylethylammonium bromide
Fórmula: C₂₀H₄₄BrN
Peso Molecular: 378.4741 g/mol
Ponto de Fusão: 190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011774
Número CAS: 124-03-8
EINECS: 204-672-8
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %