Print…
Didodecyldimethylammonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22839.04 B22839.09
B22839.04EA 40.4 EUR
B22839.04 B22839.09
Didodecyldimethylammonium bromide ≥98%
Didodecyldimethylammonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 3282-73-3 Molecular Formula: C26H56BrN Formula Weight: 462.65 Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 3576662
Fórmula: C₂₆H₅₆BrN
Peso Molecular: 462.65 g/mol
Ponto de Fusão: 157…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041969
Número CAS: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7