Print…
Didodecyldimethylammonium bromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
407121000 407120250
ACRO407121000EA 415 EUR
ACRO407121000 ACRO407120250
Didodecyldimethylammonium bromide 99%
Didodecyldimethylammonium bromide
Fórmula: C₂₆H₅₆BrN
Peso Molecular: 462.65 g/mol
Ponto de Fusão: 161…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041969
Número CAS: 3282-73-3
EINECS: 221-923-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %