Print…
Didecyldimethylammonium bromide ≥80%, gel aquoso
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B24832.22 B24832.36
B24832.22EA 53.6 EUR
B24832.22 B24832.36
Didecyldimethylammonium bromide ≥80%, gel aquoso
Didecyldimethylammonium bromide
CAS No.: 2390-68-3 Molecular Formula: C22H48BrN Formula Weight: 406.54 Refractive Index: 1.4570 MDL No.: MFCD00012194
Fórmula: C₂₂H₄₈BrN
Peso Molecular: 406.54 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012194
Número CAS: 2390-68-3
EINECS: 219-234-1