Print…
Dipentyl phthalate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Di-n-pentyl phthalate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
80154-1ML 80154-5ML
80154-1MLEA 59 EUR
80154-1ML 80154-5ML
Dipentyl phthalate, Supelco®
Dipentyl phthalate
Fórmula: C₁₈H₂₆O₄
Número MDL : MFCD00041934
Número CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b55a2f3c4a5e31baea1baadc9e6827de6212f6d3&vid=4dc14ab2a7463ee9467291051c6c58f4f945e692&prid=web&clid=SAPDAM