Print…
6-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Quinolin-6-ol, 6-Hydroxyquinoline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
304484-25G 304484-5G
SIAL304484-25GEA 243 EUR
SIAL304484-25G SIAL304484-5G
6-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
6-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de ebulição: 313
Ponto de Fusão: 192…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047611
Número CAS: 580-16-5
EINECS: 209-454-6