Print…
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos 50% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14858.1000 8.14858.5000
8.14858.1000EA 60.6 EUR
8.14858.1000 8.14858.5000
Compostos de amônio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos 50% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Compostos de amónio quaternário, benzil-C8-18-alquildimetil, cloretos
Fórmula: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00145757
Número CAS: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 1760
ADR: 8 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5 °C
Boiling Point 100 °C
Flash Point 160 - 170 °C
Density 0.978 - 0.988 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzalkonium chloride (50% aqueous solution)