Print…
Cloreto de zinco, anidro, grade reagente
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
N882-100GEA 143 EUR
N882-100G N882-500G
Cloreto de zinco, anidro, grade reagente
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Peso Molecular: 136.3 g/mol
Ponto de ebulição: 732
Ponto de Fusão: 283
Densidade: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Encomendar
Ammonium (NH₄) <0.5%
Nitrate (NO₃) <0.003%
Sulphate (SO₄) <0.05 %
Zinc Chloride (ZnCl₂) >98%
Zinc Oxide (ZnO) 0.6 - 0.7%