Prata ≥99.9% (baseado nos metais), nanopó APS 20-40 nm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45509.06
45509.14
45509.06EA
276
EUR
45509.06
45509.14
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), nanopó APS 20-40 nm
Prata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Molecular Formula: Ag
Physical Form: No Oxide layer
Odour: Characteristic
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003397
Fórmula:
Ag Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003397 Número CAS: 7440-22-4 EINECS: 232-033-3 UN: 3077 ADR: 9,III |