Print…
Azul de metileno 10 g/l em solução aquosa
Fornecedor: VWR Chemicals
6129.1000EA 61.5 EUR
6129.1000 6129.9010
Azul de metileno 10 g/l em solução aquosa
Azul de metileno
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Encomendar
Identification Passes test
Control weight QC checked