Print…
Incubadoras com dupla convecção, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
51028541 51028542 51028136 51028543 51028138 51028137
390-0479EA 3570 EUR
390-0479 390-0480 390-0473 390-0481 390-0475 390-0474
Incubadoras com dupla convecção, Heratherm®, Advanced Protocol Security
Incubadoras Incubadoras Standard
As incubadoras Advanced Protocol Security Heratherm® apresentam uma convecção dupla que permite ao utilizador seleccionar a velocidade da ventoinha, de 0 até 100%. É possível ajustar a velocidade do ar para permitir um fluxo de ar ideal dependendo da aplicação. Estas unidades são recomendadas para uma vasta gama de aplicações laboratoriais exigentes, bem como para a realização de testes a alimentos e bebidas e à estabilidade farmacêutica. As incubadoras têm uma câmara interior de aço inoxidável suave com cantos arredondados fáceis de limpar. As unidades apresentam uma porta interior de vidro, permitindo que as amostras sejam visualizadas sem afectar a estabilidade da temperatura e uma porta exterior trancável restringe o acesso. As unidades podem ser empilhadas para economia de espaço, sem necessidade de ferramentas ou dispositivos de empilhamento.
  • A rotina de descontaminação reduz o risco de contaminação cruzada; o ciclo a 140 °C é certificado por um instituto microbiológico certificado (IBFE)
  • Interface do utilizador intuitiva com visor fluorescente a vácuo para uma definição da temperatura simples
  • Porta exterior trancável e alarme audível se a porta for deixada aberta, fornecendo uma segurança extra e acesso restrito
  • Incorporada de série com a interface RS232 e com uma porta de acesso de 42 mm para permitir a inserção de sensores para a monitorização independente de dados
Devido ao ciclo de descontaminação a 140 °C, os microrganismos de contaminação são reduzidos para o mínimo, que é comparável à esterilização num ciclo de seis horas. Não é necessário proceder à autoclavagem separada dos acessórios interiores. A segurança das amostras é optimizada com um alarme de temperatura automático indicador de temperatura excessiva e insuficiente para proteger as amostras e a incubadora. O temporizador digital avançado é capaz de desligar a unidade numa altura específica - pode ser utilizado para interromper o crescimento das células numa altura especificada: escolha entre tempo real ou definições horárias. A unidade é ligada e desligada na altura especificada - sem desperdício da energia quando a unidade não está a ser utilizada. As unidades apresentam uma ligação para o sensor opcional de amostras, que mede a temperatura exacta da amostra e esta medição é apresentada separadamente no visor.
Fornecimento: Fornecidas com duas prateleiras de aço inoxidável perfurado. Vasta gama de opções e acessórios disponíveis, incluindo sensor opcional de amostras e prateleiras para várias aplicações. As opções definidas de fábrica incluem uma porta com dobradiça à esquerda e portas de acesso adicionados. Peça informações mais detalhadas.
Atenção: *Observe que a variação espacial é ligeiramente superior com a ventoinha desligada - este modo irá reduzir a secagem das amostras.