Print…
Tampões, soluções concentradas, Titrisol®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.09879.0001 1.09880.0001 1.09881.0001 1.09882.0001 1.09883.0001 1.09884.0001 1.09885.0001 1.09886.0001 1.09887.0001 1.09888.0001 1.09889.0001 1.09890.0001 1.09892.0001 1.09893.0001 1.09883.0050 1.09884.0050 1.09887.0050 1.09889.0050
1.09879.0001EA 35.9 EUR
1.09879.0001 1.09880.0001 1.09881.0001 1.09882.0001 1.09883.0001 1.09884.0001 1.09885.0001 1.09886.0001 1.09887.0001 1.09888.0001 1.09889.0001 1.09890.0001 1.09892.0001 1.09893.0001 1.09883.0050 1.09884.0050 1.09887.0050 1.09889.0050
Tampões, soluções concentradas, Titrisol®, Supelco®
Tampões Tampões de pH
Tampão concentrado Titrisol® para soluções tampão de 500 ml [20 ºC].
  • Em conformidade com o documento de referência secundário (SRM) do NIST e do PTB
  • Concentrado de tampão para preparação de uma solução tampão de 500 ml
  • Precisão: unidades de pH ≤0,05 a 20°C
* em conformidade com WEISE para solução de 1000 ml