Print…
VWR®, Soluções para Tampões, Padrões Secundários
Fornecedor: VWR Chemicals
84582.260EA 41.2 EUR
84582.260 84583.260 84580.260 84581.260 84584.260 84585.260 84586.260 84587.260 84593.260
VWR®, Soluções para Tampões, Padrões Secundários
Tampões Tampões de pH
  • Precisão de ±0,010 unidades de pH (exceto tampão de 12.454, com uma precisão de 0,050)
  • Totalmente rastreáveis para uma ótima calibração de pH
  • Solução padronizada a 25 °C
  • Nos rótulos encontram-se os dados sobre a dependência da temperatura, o número do lote e o prazo de validade
Certificações: Solução padronizada a 25 °C, em conformidade com a norma DIN 17025.
Fornecimento: Fornecidas com certificado de análise detalhado.