Print…
Incubadoras com convecção dupla, Advanced Protocol Heratherm®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
51028133 51028134 51028135 51028717 51028718 51028719
390-0470EA 2700 EUR
390-0470 390-0471 390-0472 390-0476 390-0477 390-0478
Incubadoras com convecção dupla, Advanced Protocol Heratherm®
Incubadoras Incubadoras Standard
As incubadoras Advanced Protocol Heratherm® apresentam uma convecção dupla que permite ao utilizador seleccionar a velocidade da ventoinha, de 0 até 100%. É possível ajustar a velocidade do ar para permitir um fluxo de ar ideal dependendo da aplicação. Estas unidades são recomendadas para uma vasta gama de aplicações laboratoriais exigentes, bem como para a incubação de óvulos, clonagem genética e armazenamento aquecido de meios. As incubadoras têm uma câmara interior de aço inoxidável suave com cantos arredondados fáceis de limpar. O sistema de prateleiras pode ser rapidamente removidoMais informação do produto