Print…
Incubadoras com convecção natural, Protocolo Geral Heratherm®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
51028131 51028132 51028130
390-0468EA 2450 EUR
390-0468 390-0469 390-0467
Incubadoras com convecção natural, Protocolo Geral Heratherm®
Incubadoras Incubadoras Standard
As incubadoras General Protocol Heratherm® apresentam uma câmara interior de aço inoxidável suave com uma porta interior de vidro, permitindo que as amostras sejam visualizadas sem afectar a estabilidade da temperatura com a convecção natural, fornecendo um fluxo de ar delicado e uma secagem mínima. Estas unidades são recomendadas para uma grande variedade de aplicações laboratoriais, em laboratórios farmacêuticos, médicos, alimentares e de investigação e para a microbiologia e crescimento de leveduras. As unidades têm uma rotina de calibração simples e fornecem uma melhor segurança das amostras com um alarme automático de sobreaquecimento para proteger as amostras e a incubadora.
  • Interface do utilizador intuitiva para uma definição da temperatura simples com visor fluorescente a vácuo fácil de ler
  • O sistema de prateleira flexível pode ser removido através de um clique com um dedo, garantindo uma limpeza fácil da câmara
  • Os modelos apresentam uma interface RS232 incluída de série
  • As unidades podem ser empilhadas para economia de espaço, sem necessidade de ferramentas ou dispositivos de empilhamento
Fornecimento: Fornecidas com duas prateleiras de aço inoxidável perfurado. Está disponível uma vasta gama de opções e acessórios. Peça informações mais detalhadas.