Print…
Recipientes de transporte de segurança
Fornecedor: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
01T 02T 05T 05KT 10KT 20KTL 10TZ 25TZ 05KTV 10KTV 01TV 02TV
119-2350EA 163 EUR
119-2350 119-2351 119-2352 119-2370 119-2371 119-0122 119-0157 119-0156 ROET05KTV 119-0209 ROET01TV ROET02TV
Recipientes de transporte de segurança
Contentores de segurança
Para o transporte seguro (UN) de produtos perigosos em camiões, comboios, navios ou aviões.
  • Aço inoxidável de alta qualidade e quimicamente resistente com juntas PTFE
  • Todos os tipos de produtos perigosos do embalamento do grupo X
  • Ajuda a evitar embalagens descartáveis para o transporte
  • Tampa roscada sem válvula de controlo de pressão - também disponível com válvula de controlo de pressão
  • Retentor de chamas amovível
Design approved according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI and GGVSEB.
Certificações: Design approved according to ADR, RID, IMDG Code, ICAO-TI and GGVSEB.
Fornecimento: 10 and 25 litre barrels, and 20 litre canisters are equipped with separate ventilation screw to maximise the flow rate and allow for decanting in horizontal position, when used in conjunction with self-closing tap (119-2401).