Print…
Contentores de segurança
Fornecedor: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
01D 01K 02D 02K 05D 05K 05KU 01DU 05DU 02DU 02KU 01KU SP2 SP1
119-0101EA 202 EUR
119-0101 119-2000 119-0104 119-2042 119-0171 119-2005 119-0114 119-0102 119-0107 119-0105 119-0106 119-0103 119-0113 119-0112
Contentores de segurança
Contentores de segurança
Aço inoxidável, juntas de PTFE, alumínio com pintura electrostática a pó.
  • Medição e enchimento seguro de líquidos inflamáveis
  • Forma ergonómica para um manuseamento seguro
  • O corta-chamas protege contra chamas desprotegidas e explosões
  • Válvula de controlo da pressão (ventilação de 0,3 bar) em todos os doseadores e tampas roscadas
  • Os doseadores são dispositivos de fecho automático
Para a medição e o manuseamento em segurança de líquidos inflamáveis.