Print…
Tiras de tampas
Fornecedor: EPPENDORF
0030124.839 0030124.847
525-0800EA 66 EUR
525-0800 525-0801
Tiras de tampas
Tubos Tubos para PCR
Tiras com oito microtampas para poços de 0,1 e 0,2 ml.
  • Vedação rápida e fácil das placas de PCR
  • Fácil de remover usando a ponta no fim da tira
  • Com forma plana ou côncava