Print…
Picnómetros de vidro, calibrados, com certificado DAkkS, BLAUBRAND®
Fornecedor: Brand
DAKKS43308 DAKKS43320 DAKKS43338
BRNDDAKKS43308EA 151 EUR
BRNDDAKKS43308 BRNDDAKKS43320 BRNDDAKKS43338
Picnómetros de vidro, calibrados, com certificado DAkkS, BLAUBRAND®
Frascos para densidade específica
Vidro borossilicato 3.3, DIN ISO 3507, tipo Gay-Lussac.
  • A garrafa e a rolha (com capilar) estão identificadas com um número de identificação exclusivo
  • Extremo superior da tampa é esmerilado e polido, para facilitar a limpeza
  • Certificado individual incluído
  • Temperatura de referência: 20ºC
Os picnómetros são calibrados individualmente. A capacidade nominal está indelevelmente gravada em cada picnómetro. Cada um é calibrado com a sua própria tampa. O volume em cm3 é especificado com uma precisão de 3 casas decimais.