Print…
Uridina-5'-trifosfórico ácido trissódico sal (UTP-Na3) 90, powder_white
Fornecedor: MP Biomedicals
Sinônimos: Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt, Uridine triphosphate trisodium salt
0219123090 0219123091 0219123080 0219123083
ICNA0219123090EA 142 EUR
ICNA0219123090 ICNA0219123091 ICNA0219123080 ICNA0219123083
Uridina-5'-trifosfórico ácido trissódico sal (UTP-Na3) 90, powder_white
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3)
Energy-rich precursor in the enzymatic biosynthesis of RNA. A potent vasodilator. Induces contractile responses in some tissues.
Soluble in water (50 mg/ml - clear colourless solution).
Fórmula: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
Peso Molecular: 550.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00044310
Número CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5
Encomendar
Identity Test Passes
Purity ≥90%
OD250/OD260 0,75 ± 0,05
OD280/OD260 0,40 ± 0,05