Print…
5-Bromouridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18507.01 A18507.03
A18507.01EA 30.3 EUR
A18507.01 A18507.03
5-Bromouridine ≥98%
5-Bromouridine
Purity: 98% CAS No.: 957-75-5 Molecular Formula: C9H11BrN2O6 Formula Weight: 323.10 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD00006528
Fórmula: C₉H₁₁BrN₂O₆
Ponto de Fusão: 191…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006528
Número CAS: 957-75-5
EINECS: 213-486-6