Print…
Uridina, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
6680-100 6680-25
6680-100EA 513 EUR
6680-100 6680-25
Uridina, Millipore®
Uridine
Fórmula: C₉H₁₂N₂O₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006526
Número CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5