Print…
Citidina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C122106-10G C122106-1G
SIALC122106-10GEA 94.7 EUR
SIALC122106-10G SIALC122106-1G
Citidina, Sigma-Aldrich®
Cytidine
Fórmula: C₉H₁₃N₃O₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006545
Número CAS: 65-46-3
EINECS: 200-610-9